missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Methylene-5-hexenyl)triphenyl-phosphonium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Methylene-5-hexenyl)triphenyl-phosphonium Iodide |
| CAS | 17842-92-1 |
| Molekylformel | C25H26IP |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (4-Methylene-5-hexen-1-yl)triphenyl-phosphonium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26P.HI/c1-3-22(2)14-13-21-26(23-15-7-4-8-16-23,24-17-9-5-10-18-24)25-19-11-6-12-20-25;/h3-12,15-20H,1-2,13-14,21H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].C=CC(=C)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-methylidenehex-5-enyl(triphenyl)phosphanium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.35 |
| Formel vikt | 484.0817 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?