Läs mer
4-Methylenepiperidine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30480625
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480625 250 mg
30464846 100 mg
30474175 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM289875250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144230-50-2
Molekylformel C6H11N • (HCl)
Molekylvikt (g/mol) 97.163646
Synonym Piperidine, 4-methylene-, hydrochloride (1:1) (ACI), Piperidine, 4-methylene-, hydrochloride (9CI), 4-Methylenepiperidine hydrochloride
IUPAC-namn 4-methylidenepiperidine;hydrochloride
LEDER C=C1CCNCC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylenepiperidine Hydrochloride
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N.ClH/c1-6-2-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
Formel vikt 133.0658