missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylestrone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylestrone |
| CAS | 68969-90-4 |
| Molekylformel | C19H24O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-4-methylestra-1,3,5(10)-trien-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-11-12-3-4-15-14(13(12)5-7-17(11)20)9-10-19(2)16(15)6-8-18(19)21/h5,7,14-16,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t14-,15-,16+,19+/m1/s1 |
| LEDER | OC(C=C1)=C(C)C(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC4)=C1[C@@]2([H])CC[C@]3(C)C4=O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-4,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.39 |
| Formel vikt | 284.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?