Läs mer
4-Methylfluorene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methyl-9H-fluorene |
| CAS | 1556-99-6 |
| Molekylformel | C14 H12 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Methyl-9H-fluorene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12/c1-10-5-4-7-12-9-11-6-2-3-8-13(11)14(10)12/h2-8H,9H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc2Cc3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-9H-fluorene |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.245 |
| Formel vikt | 180.094 |