missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylheptane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylheptane |
| CAS | 589-53-7 |
| Molekylformel | C8 H18 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Heptane','4-methyl-, 4-Methylheptane, NSC 73953 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCC(C)CCC |
| IUPAC-namn | 4-methylheptane |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.23 |
| Formel vikt | 114.1409 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?