Läs mer
4-Methylhex-3-enoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylhex-3-enoic Acid |
| CAS | 55665-79-7 |
| Molekylformel | C7 H12 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h4H,3,5H2,1-2H3,(H,8,9)/b6-4+ |
| LEDER | CC\C(=C\CC(=O)O)\C |
| IUPAC-namn | (E)-4-methylhex-3-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.169 |
| Formel vikt | 128.084 |