Läs mer
4-Methylhippuric acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457248
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457248 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15457248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60754.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylhippuric acid
CAS 27115-50-0
Smältpunkt 163°C to 165°C
Molekylformel C10H11NO3
MDL-nummer MFCD00020449
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylhippuric acid, n-4-methylbenzoyl glycine, p-toluric acid, p-methylhippuric acid, n-p-toluoyl glycine, glycine, n-4-methylbenzoyl, 4-methyl hippuric acid, 2-4-methylbenzamido acetic acid, unii-9qox0dsk6f, hippuric acid, p-methyl
InChI-nyckel NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)O
IUPAC-namn 2-[(4-methylbenzoyl)amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 193.202
PubChem CID 97479
ChEBI CHEBI:68552
Formel vikt 193.2
Procent renhet 98%