Läs mer
4-metylhomopiperazin-4-aminobensentrihydrokloridmonohydrat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10516914
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10516914 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10482474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516914 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60364CB
Kemiska identifierare
CAS 913830-33-8
Molekylformel C12H24Cl3N3O
Molekylvikt (g/mol) 332.694
MDL-nummer MFCD09025902
InChI-nyckel RSGOMRQTIZQMIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline hydrate trihydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline trihydrochloride hydrate, 1-4-aminophenyl-4-methylhomopiperazine trihydrochloride hydrate, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl aniline trihydrochloride monohydrate, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl aniline-hydrogen chloride-water 1/3/1
PubChem CID 44119580
IUPAC-namn 4-(4-metyl-1,4-diazepan-1-yl)anilin;hydrat;trihydroklorid
LEDER CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N.O.Cl.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylhomopiperazine-4-aminobenzene trihydrochloride monohydrate
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel Yes
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 332.71
Procent renhet 90%