Läs mer
4-Methylimidazole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylimidazole-d3 |
| CAS | 1219805-95-4 |
| Molekylformel | C4H3D3N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)-1H-imidazole, 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 4-(Methyl-d3)-1H-imidazole, 4-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)imidazole, NSC 40744-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1=CN=CN1 |
| IUPAC-namn | 5-(methyl-d3)-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.12 |
| Formel vikt | 85.07 |