Läs mer
4-Methylimidazole, Mikromol™
Beskrivning
4-Methylimidazole
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylimidazol |
| CAS | 822-36-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Methylimidazol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H6 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Imidazole, 4-methyl- (9CI), Imidazole, 4(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Imidazole, 4-methyl- (8CI), 4(5)-Methylimidazole, 4(or 5)-Methylimidazole, 4-Methyl-1H-imidazole, 4-Methylimidazole, 5-Methyl-1H-imidazole, 5-Methylimidazole, NSC 40744 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | Cc1cnc[nH]1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-1H-imidazole |
| Visa mer |