Läs mer
4-Methylindan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylindan |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-10(8)9/h2,4-5H,3,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 132.0939 |