Läs mer
4-Methylindole, 99%
Produktkod. 10637753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637753 5 g Glasflaska 5g
10466760 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16096-32-5 | C9H9N | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16096-32-5
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00005668
InChI-nyckel PZOUSPYUWWUPPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylindole, 4-methyindole, 1h-indole, 4-methyl, indole, 4-methyl, 4-methyl indole, 4-methyl-indole, pubchem7233, acmc-1bpu3, ksc179o0l
PubChem CID 85282
IUPAC-namn 4-metyl-lH-indol
LEDER CC1=C2C=CNC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylindole
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 5°C
Färg Gul till brun
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 267°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6060 to 1.608
Kvantitet 5 g
Beilstein 20,II,204
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Formel vikt 131.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.