Läs mer
4-Methylisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylisoquinoline |
| CAS | 1196-39-0 |
| Molekylformel | C10 H9 N |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-11-7-9-4-2-3-5-10(8)9/h2-7H,1H3 |
| LEDER | Cc1cncc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-methylisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vikt | 143.0735 |