Läs mer
4-(metylmerkapto)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11915731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11915731 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11915731 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127130250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 85.0°C to 87.0°C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 153.0°C to 156.0°C (20.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C7H8OS
Linjär formel CH3SC6H4OH
MDL-nummer MFCD00002351
Kvantitet 25 g
Beilstein 06,I,419
Fieser 02,281
Synonym 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
InChI-nyckel QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-namn 4-metylsulfanylfenol
Molekylvikt (g/mol) 140.20
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
Formel vikt 140.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Methylmercapto)phenol
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.