Läs mer
4-(Metylmerkaptto)fenol, TRC
Produktkod. 30483286
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483286 25 g
30473562 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30483286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32016025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
Molekylformel C7H8OS
Kvantitet 25 g
Synonym p-(Methylthio)-phenol, p-Methylmercapto-phenol, 4-(Methylsulfenyl)phenol, 4-(Methylthio)phenol, 4-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, 4-Hydroxythioanisole, 4-Methylsulfanylphenol, Methyl 4-Hydroxyphenyl Sulfide, NSC 75840, p-(Methylthio)phenol, p-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, p-Hydroxythioanisole
InChI formel InChI=1S/C7H8OS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
LEDER CSc1ccc(O)cc1
Molekylvikt (g/mol) 140.2