Läs mer
4-metylmorfolin, 99 %
Produktkod. 11480133
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480133 100 mL 100ml
11490133 500 mL 500ml
11400143 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12158.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-02-4 | C5H11NO | 101,15 g/mol
4-metylmorfolin används som lösningsmedel för färgämnen, hartser, vaxer och läkemedel. Det fungerar som tvärbindare vid framställning av polyuretanskum, elastomerer och lim. Den används som en prekursor för att framställa N-metylmorfolin-N-oxid och morfoliniumkatjonbaserade joniska vätskor. Det används som korrosionsinhibitorer och anti-kalkmedel i industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Methylmorfoline används som lösningsmedel för färgämnen, hartser, vaxer och läkemedel. Det fungerar som tvärbindare vid framställning av polyuretanskum, elastomerer och lim. Den används som en prekursor för att framställa N-metylmorfolin-N-oxid och morfoliniumkatjonbaserade joniska vätskor. Det används som korrosionsinhibitorer och anti-kalkmedel i industrier.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, koldioxid och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-02-4
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00006175
InChI-nyckel SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmorpholine, morpholine, 4-methyl, methylmorpholine, 1-methylmorpholine, morpholine, n-methyl, 4-methylmorfolin, 4-methylmorpholin, n-methyl morpholine, 4-methylmorfolin czech, n-methylmorpholin
PubChem CID 7972
IUPAC-namn 4-metylmorfolin
LEDER CN1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylmorpholine
Smältpunkt °C till 65 °C
Densitet 0.920
Kokpunkt 116 °C till 118 °C
Flampunkt 14 °C (57 °F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.4355
Kvantitet 100 mL
Beilstein 102719
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 101.15
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylmorpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylmorpholine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.