Läs mer
4-Methylmorpholine N-oxide, 50% w/w aq. soln.
Produktkod. 11458730
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458730 100 g 100g
11408667 250 g 250g
11498657 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19802.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7529-22-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
4-metylmorfolin-N-oxid fungerar som en icke-metallisk katalysator för cyanosilylering av ketoner. Det används också som en samoxidant för Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i joniska vätskor. Det fungerar som ett lösningsmedel i Lyocell-processen för att producera tencelfiber. Vidare används det vid framställning av aldehyder från primära alkoholer i närvaro av tetrapropylammoniumperrutenat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Methylmorfoline N-oxide fungerar som en icke-metallisk katalysator för cyanosilylering av ketoner. Det används också som en samoxidant för Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i joniska vätskor. Det fungerar som ett lösningsmedel i Lyocell-processen för att producera tencelfiber. Vidare används det vid framställning av aldehyder från primära alkoholer i närvaro av tetrapropylammoniumperrutenat.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol, etanol, aceton, etrar och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7529-22-8
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00005947
InChI-nyckel LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylmorpholine n-oxide, 4-methylmorpholine 4-oxide, n-methylmorpholine oxide, n-methylmorpholine n-oxide, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, 4-methylmorpholine-4-oxide, methyl morpholine oxide, n-methylmorpholine-n-oxide, nmo, unii-arc64pkj0f
PubChem CID 82029
ChEBI CHEBI:52093
LEDER C[N+]1([O-])CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylmorpholine N-oxide
Namnnotering w/w aq. soln.
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.14
Kokpunkt 118°C to 119°C
Analysprocentintervall 0.5
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,ethers and dimethylsulfoxide.
IUPAC-namn 4-metylmorfolin-4-ium-4-olat
Formel vikt 117.15
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylmorpholine N-oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.