Läs mer
4-metylmorfolin N-oxid, 50 % vikt och vatten av soln.
Description
4-metylmorfolin-N-oxid fungerar som en icke-metallisk katalysator för cyanosilylering av ketoner. Det används också som en samoxidant för Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i joniska vätskor. Det fungerar som ett lösningsmedel i Lyocell-processen för att producera tencelfiber. Vidare används det vid framställning av aldehyder från primära alkoholer i närvaro av tetrapropylammoniumperrutenat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylmorfoline N-oxide fungerar som en icke-metallisk katalysator för cyanosilylering av ketoner. Det används också som en samoxidant för Sharpless asymmetrisk dihydroxylering i joniska vätskor. Det fungerar som ett lösningsmedel i Lyocell-processen för att producera tencelfiber. Vidare används det vid framställning av aldehyder från primära alkoholer i närvaro av tetrapropylammoniumperrutenat.
Löslighet Löslig i
vatten, metanol, etanol, aceton, etrar och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylmorpholine N-oxide |
| Namnnotering | vikt/vikt vattenlösning |
| Smältpunkt | -20 °C |
| Densitet | 1.14 |
| Kokpunkt | 118 °C till 119 °C |
| Analysprocentintervall | 0.5 |
| Brytningsindex | 1.422 |
| Kvantitet | 1000 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, metanol, etanol, aceton, etrar och dimetylsulfoxid. |
| IUPAC-namn | 4-metyl-4-oxidomorfolin-4-ium |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.