Läs mer
4-metylmorfolin N-oxidmonohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11418730
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418730 100 g 100g
11408596 10 g 10g
11408730 25 g 25g
11418596 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11418730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15996.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70187-32-5 | C5H13NO3 | 135.163 g/mol
4-metylmorfolin-N-oxidmonohydrat används som lösningsmedel för att framställa cellulosafibrer. Det är en oxidant och involverad i den katalytiska OsO 4- oxidationen av olefiner till cis-1,2-dioler. Det är också involverat i ruteniumkatalyserad oxidation av alkoholer till aldehyder och ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Methylmorfoline N-oxide monohydrate används som lösningsmedel för att framställa cellulosafibrer. Det är en oxidant och involverad i den katalytiska OsO 4- oxidationen av olefiner till cis-1,2-dioler. Det är också involverat i ruteniumkatalyserad oxidation av alkoholer till aldehyder och ketoner.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70187-32-5
Molekylformel C5H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 135.163
MDL-nummer MFCD00149388
InChI-nyckel WAZPLXZGZWWXDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylmorpholine n-oxide monohydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide hydrate, 4-methylmorpholine n-oxide hydrate, 4-methylmorpholine 4-oxide xhydrate, unii-087wu2ftq5, n-methylmorpholine n-oxide monohydrate, n-methylmorpholine n-oxide hydrate, n-methylmorpholine-n-oxide monohydrate, 4-methyl-4-oxidomorpholin-4-ium hydrate, morpholine, 4-methyl-, 4-oxide, hydrate
PubChem CID 2724197
IUPAC-namn 4-metyl-4-oxidomorfolin-4-ium;hydrat
LEDER C[N+]1(CCOCC1)[O-].O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylmorpholine N-oxide monohydrate
Smältpunkt 73°C to 76°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 5449441
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 135.17 (117.15 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.