Läs mer
4-metylmorfolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylmorpholine |
| CAS | 109-02-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5H11NO |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 1-Methylmorpholine, 4-Methylmorpholine, KL 21, N-Methylmorpholine, NMM, NSC 938 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-metylmorfolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.15 |
| Visa mer |