Läs mer
4-metylnikotinsyrahydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10500553
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10500553 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10101182 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10500553 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01942EA
Kemiska identifierare
CAS 94015-05-1
Molekylformel C7H6NO2
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00832700
InChI-nyckel ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methylnicotinic acid hydrochloride, 4-methylpyridine-3-carboxylic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hcl, 4-methyl-nicotinic acid hydrochloride, acmc-209wrr, 4-methyl nicotinic acid hydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride;, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride, 4-methylnicotinic acid hydrochloride salt, 4-methylnicotinic acid monohydrochloride;
PubChem CID 2796506
LEDER CC1=CC=NC=C1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylnicotinic acid hydrochloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 4-metylpyridin-3-karboxylat
Formel vikt 173.6
Procent renhet 95%