Läs mer
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-1,2’,3’,4’,5’,6’-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 1,pyridyl-13C6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1 |
| Formel vikt | 215.1366 |