Läs mer
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol N-beta-D-Glucuronide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N3O8/c1-19(18-25)7-3-5-10(9-4-2-6-17-8-9)26-16-13(22)11(20)12(21)14(27-16)15(23)24/h2,4,6,8,10-14,16,20-22H,3,5,7H2,1H3,(H,23,24)/t10?,11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1 |
| Formel vikt | 385.1485 |