Läs mer
4-(Metylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Produktkod. 30008436
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008436 25 mg
30007300 10 mg
30012790 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008436 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32574025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76014-81-8
Molekylformel C10 H15 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Synonym 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
IUPAC-namn N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-metyllustamid
LEDER CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Formel vikt 209.1164
Procent renhet >95%