missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone N-Oxide, TRC

Produktkod. 30136272
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136272 5 mg
30011342 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3257605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 76014-82-9
Molekylformel C10 H13 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 223.23
IUPAC-namn N-methyl-N-[4-(1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)-4-oxobutyl]nitrous amide
LEDER CN(CCCC(=O)c1ccc[n+]([O-])c1)N=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanone
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O3/c1-12(11-15)6-3-5-10(14)9-4-2-7-13(16)8-9/h2,4,7-8H,3,5-6H2,1H3
Formel vikt 223.0957
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.