Läs mer
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-N-oxide)-1-butanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O3/c1-12(11-15)6-3-5-10(14)9-4-2-7-13(16)8-9/h2,4,7-8,10,14H,3,5-6H2,1H3 |
| Formel vikt | 225.1113 |