Läs mer
4-(Methylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Methylnitrosamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid |
| CAS | 123743-84-0 |
| Molekylformel | C10 H13 N3 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O3/c1-13(12-16)9(4-5-10(14)15)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CN(N=O)C(CCC(=O)O)c1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 4-[methyl(nitroso)amino]-4-pyridin-3-ylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.0957 |