Läs mer
4-Methyloctane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyloctane |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20/c1-4-6-8-9(3)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3 |