Läs mer
4-Methyloctanoic acid, 98%
Produktkod. 11425217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425217 5 g 5g
11435217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22616.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54947-74-9 | C9H17O2 | 157.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54947-74-9
Molekylformel C9H17O2
Molekylvikt (g/mol) 157.23
MDL-nummer MFCD00051938
InChI-nyckel LEGGANXCVQPIAI-MRVPVSSYSA-M
Synonym octanoic acid, 4-methyl, 4-methyl-octanoic acid, 4-methylcaprylic acid, +/--4-methyloctanoic acid, 4-methyl-n-octanoic acid, 4-methyl octanoic acid, octanoic acid, 4-methyl-, r, fema no. 3575, acmc-20mssw, acmc-20mssx
PubChem CID 62089
IUPAC-namn 4-metyloktansyra
LEDER CCCC[C@@H](C)CCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyloctanoic acid
Densitet 0.91
Kokpunkt 272°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4335
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1755426
Formel vikt 158.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.