Läs mer
4-Methyloxazole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyloxazole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1196151-81-1 |
| Molekylformel | C5 H5 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-9-4(6-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | Cc1coc(n1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.098 |
| Formel vikt | 127.027 |