Läs mer
4-metyloxazol-5-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10085922
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10085922 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10103752 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10085922 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10002CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 62348-24-7
Molekylformel C5H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 145.54
MDL-nummer MFCD06200856
InChI-nyckel YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2795217
IUPAC-namn 4-metyl-l,3-oxazol-5-karbonylklorid
LEDER CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 145.54
Procent renhet 97%