Läs mer
4-Methylpentan-2-One, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10356430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356430 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10609113 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10427502 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10080270 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10548060 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10469370 5 L Metallburk 5 L
10528250 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10356430 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5078/08
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer 8938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Smältpunkt -84°C
Färg Färglös
Kokpunkt 117.4°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 100.16g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylpentan-2-one
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.