Läs mer
4-Methylpentanal (up to 75% hydrated form), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylpentanal |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 100.0888 |