Läs mer
4-Methylpentane-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylpentane-1,3-diol |
| CAS | 54876-99-2 |
| Molekylformel | C6H14O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C(O)CCO |
| IUPAC-namn | 4-methylpentane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vikt | 118.0994 |