missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Methylpentanoic-d11 Acid, CDN

Produktkod. 30312631
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312631 0.5 g 0.5g
30328633 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312631 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND23690.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Methylpentanoic Acid-D11
CAS 344298-98-2
Molekylformel C6 D11 H O2
Kvantitet 0.5 g
Synonym Pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid, 4-Methylpentanoic-d11 Acid, 4-Methylpentanoic Acid-D11, 4-Methylvaleric Acid-d11
InChI formel InChI=1 S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,5,5,5-octadeuterio-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 127.2261
Formel vikt 127.1528 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.