missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methylpentanoic-d11 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylpentanoic Acid-D11 |
| CAS | 344298-98-2 |
| Molekylformel | C6 D11 H O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid, 4-(methyl-d3)- (9 CI), 4-(Methyl-d3)pentanoic-2,2,3,3,4,5,5,5-d8 acid, 4-Methylpentanoic-d11 Acid, 4-Methylpentanoic Acid-D11, 4-Methylvaleric Acid-d11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,5,5,5-octadeuterio-4-(trideuteriomethyl)pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.2261 |
| Formel vikt | 127.1528 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?