Läs mer
4-Methylpentanoyl Chloride, TRC
Produktkod. 30465192
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30465192 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30465192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM9177832.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpentanoyl Chloride
CAS 38136-29-7
Molekylformel C6H11ClO
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Methylpentanoyl Chloride, 4-Methylvaleric Acid Chloride, 4-Methylvaleroyl Chloride, 4-Methylvaleryl Chloride, Isocaproyl Chloride, Isohexanoyl Chloride, γ-Methylvaleroyl Chloride, γ-Methylvaleryl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3
LEDER CC(C)CCC(=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 134.6