Läs mer
4-metylfenol (p-kresol), Mikromol™
Beskrivning
4-metylfenol (p-kresol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylphenol (p-Cresol) |
| CAS | 106-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Methylphenol (p-Cresol) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H8 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Methylphenol, p-Cresol, Phenol, 4-methyl-, p-Cresol (8CI), 4-Methylphenol, 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-hydroxybenzene, 4-Cresol, 4-Hydroxytoluene, NSC 3696, p-Cresylic acid, p-Hydroxytoluene, p-Methylhydroxybenzene, p-Methylphenol, p-Oxytoluene, p-Toluol, p-Tolyl alcohol, Amylmetacresol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-metylfenol |
| Visa mer |