Läs mer
4-metylfenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-tiogalaktopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7043183
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15430497 1 g 1g
15440497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66025.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28244-99-7
Molekylformel C21H26O9S
Molekylvikt (g/mol) 454.49
MDL-nummer MFCD09750783
InChI-nyckel XRFOIRMXQHXTRL-IFLJBQAJSA-N
PubChem CID 10366693
IUPAC-namn [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxi-6-(4-metylfenyl)sulfanyloxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-thiogalactopyranoside
Smältpunkt 115°C to 116°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thiohexopyranoside #, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate, 4-methylphenyl2,3,4,6-tetra-o-acetyl-b-d-thiogalactopyranoside, 4'-methylphenyl-1-thio-.beta.-d-galactoside, tetraacetate ester, 4-methylphenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, p-tolyl 2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-4-methylphenyl sulfanyl oxan-2-yl methyl acetate
Formel vikt 454.5
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.