Läs mer
(4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-methylphenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| CAS | 78539-88-5 |
| Molekylformel | C13 H11 N O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, Ketone, 2-pyridyl p-tolyl (6CI), (4-Methylphenyl)-2-pyridinylmethanone, 2-(4-Methylbenzoyl)pyridine, Pyridin-2-yl-p-tolyl-methanone, 200U66 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c1-10-5-7-11(8-6-10)13(15)12-4-2-3-9-14-12/h2-9H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | (4-methylphenyl)-pyridin-2-ylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.2325 |
| Formel vikt | 197.0841 |