Läs mer
4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428139 1 g 1g
15438139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66686.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten, varm metanol
, DMSO eller DMF.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Skydda mot värme. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28244-98-6
Molekylformel C13H18O5S
Molekylvikt (g/mol) 286.342
MDL-nummer MFCD04973631
InChI-nyckel IQCLIQLFPVKINX-SJHCENCUSA-N
Synonym 4-methylphenylthio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyl oxane-3,4,5-triol, 4-methylphenyl b-d-thiogalactopyranoside, p-tolyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 4-methylphenyl 1-thio-b-d-galactopyranoside, p-methylphenyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-methylphenyl sulfanyloxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-p-tolylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
PubChem CID 7315241
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-(4-metylfenyl)sulfanyloxan-3,4,5-triol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)SC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylphenyl beta-D-thiogalactopyranoside
Smältpunkt 137°C to 139°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water,warm methanol,DMSO,or DMF.
Formel vikt 286.35
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.