Läs mer
(4-Methylphenyl)(phenyl)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Methylphenyl)(phenyl)acetonitrile |
| CAS | 6974-49-8 |
| Molekylformel | C15H13N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-phenyl-2-(p-tolyl)acetonitrile, 4-Methyl-α-phenylbenzeneacetonitrile (ACI), Acetonitrile, phenyl-p-tolyl- (8CI), (4-Methylphenyl)phenylacetonitrile, (p-Methylphenyl)phenylacetonitrile, 2-(4-Methylphenyl)-2-phenylacetonitrile, NSC 23824 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N/c1-12-7-9-14(10-8-12)15(11-16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,1H3 |
| LEDER | N#CC(C=1C=CC=CC1)C2=CC=C(C=C2)C |
| IUPAC-namn | 4-Methyl-α-phenylbenzeneacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vikt | 207.11 |