Läs mer
4-metylfenylzinkjodid, 0,5M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495345
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495345 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15495345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58338.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 300766-53-4 | C7H7IZn | 283.417 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylphenylzinc iodide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 300766-53-4
Densitet 0.997
Molekylformel C7H7IZn
MDL-nummer MFCD01311454
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Beilstein 9694840
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Synonym zinc 2+ ion 4-methylbenzen-1-ide iodide
InChI-nyckel AHAJMZHMDYRVRB-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
IUPAC-namn jodzink(l+);metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 283.417
PubChem CID 54719946
Formel vikt 283.42
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.