Läs mer
(4-metylpiperazino)(3-piperidinyl)metanondihydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10063972
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10063972 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10063972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01168DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methylpiperazino)(3-piperidinyl)methanone dihydrochloride
CAS 690632-07-6
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H23Cl2N3O
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
MDL-nummer MFCD05865123
Synonym 4-methylpiperazino 3-piperidinyl methanone dihydrochloride, 1-methyl-4-piperidine-3-carbonyl piperazine dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl piperidin-3-yl methanone dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl-piperidin-3-ylmethanone dihydrochloride, 4-methyl-piperazin-1-yl-piperidin-3-yl-methanone dihydrochloride, 4-methylpiperazin-1-yl piperidin-3-yl methanone-hydrogen chloride 1/2
InChI-nyckel RLSOTIZPTQYRRZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1CCN(CC1)C(=O)C2CCCNC2.Cl.Cl
IUPAC-namn (4-metylpiperazin-1-yl)-piperidin-3-ylmetanon; dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 284.225
Kvantitet 1 g
PubChem CID 2794686
Formel vikt 284.23
Procent renhet 97%