Läs mer
4-metylpiperidin, 98+%
Produktkod. 11317805
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317805 500 mL 500ml
11307805 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02709.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1457.76 SEK
    1308.65 SEK / 500ml
    Save 149.11 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99,18 g/mol
4-metylpiperidin fungerar som en katalysator vid framställning av stilbenderivat. Det används som en korrosionsskyddande förening för järn. Det används också vid syntes av peptider för att avlägsna eller avskydda 9-fluorenylmetyloxikarbonyl (Fmoc) grupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Methylpiperidine fungerar som en katalysator vid framställningen av stilbenderivat. Det används som en korrosionsskyddande förening för järn. Det används också vid syntes av peptider för att avlägsna eller avskydda 9-fluorenylmetyloxikarbonyl (Fmoc) grupper.
Löslighet Blandbar med vatten
och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syror, syraklorider, koldioxid och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-58-4
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.18
MDL-nummer MFCD00006005
InChI-nyckel UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
PubChem CID 69381
IUPAC-namn 4-metylpiperidin
LEDER CC1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpiperidine
Smältpunkt 4 °C till 5 °C
Densitet 0.838
pH 13
Kokpunkt 123 °C till 124 °C
Flampunkt 13 °C (55 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.4458
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2733
Beilstein 1083
Löslighetsinformation Blandbart med vatten och kloroform.
Formel vikt 99.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.