Läs mer
4-metylpiperidin, 99 %
Produktkod. 15244624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15244624 2.5 kg 2.5kg
10123180 100 g 100g
10487130 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15244624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127510025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-58-4
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.18
MDL-nummer MFCD00006005
InChI-nyckel UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
PubChem CID 69381
IUPAC-namn 4-metylpiperidin
LEDER CC1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpiperidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 4,0 °C till 5,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 122,0 °C
Flampunkt 13 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Brytningsindex 1,4448 till 1,4468
Kvantitet 2.5 kg
UN-nummer 2733
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar.
Formel vikt 99.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methylpiperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.