Läs mer
4-Methylpiperidine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 626-58-4 |
| Smältpunkt | 4°C to 5°C |
| Densitet | 0.84 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 105°C to 108°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00006005 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 4-Methylpiperidine, 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.17 |
| Kvalitet | Research |