Läs mer
4-metylpiperidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methylpiperidine |
| CAS | 626-58-4 |
| Molekylformel | C6H13N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC1CCNCC1 |
| IUPAC-namn | 4-metylpiperidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 99.17 |
| Formel vikt | 99.1048 |