Läs mer
4-metylpiperidin, TRC
Produktkod. 30464618
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30464618 50 g
1 options
Produktkod. 30464618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32566550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylpiperidine
CAS 626-58-4
Molekylformel C6H13N
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline
InChI formel InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
LEDER CC1CCNCC1
IUPAC-namn 4-metylpiperidin
Molekylvikt (g/mol) 99.17
Formel vikt 99.1048