Läs mer
(4-metylpiperidino)(2-piperidinyl)metanonhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10593633
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10593633 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10593633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01177DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Methylpiperidino)(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
CAS 690634-80-1
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H23ClN2O
MDL-nummer MFCD06407988
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methylpiperidino 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidinyl 2-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-methyl-1-piperidine-2-carbonyl piperidine hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone hydrochloride, 4-methylpiperidyl 2-piperidyl ketone, chloride, 4-methylpiperidin-1-yl-piperidin-2-ylmethanone hydrochloride, 4-methylpiperidin-1-yl piperidin-2-yl methanone-hydrogen chloride 1/1
InChI-nyckel ITPHYLQZNJAUDV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1CCN(CC1)C(=O)C2CCCCN2.Cl
IUPAC-namn (4-metylpiperidin-1-yl)-piperidin-2-ylmetanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 246.779
PubChem CID 2794697
Formel vikt 246.78
Procent renhet 95%